Saltar a
P0799
Microcapillary tube, calibrated
capacity 20 μL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
104,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-020
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
20 μL
color
color-coded black
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P1049P0674P1174
description
capacity 20 μL
description
capacity 50 μL
description
capacity 10 μL
description
capacity 100 μL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-050
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
color
color-coded black
color
color-coded green
color
color-coded orange
color
color-coded blue
capacity
20 μL
capacity
50 μL
capacity
10 μL
capacity
100 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)