Documentos clave
SLWSSD103
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 2.5 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SSD103
Seleccione un Tamaño
1 EA
48,70 €
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
48,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass key
fabricante / nombre comercial
SSD103
SciLabware
calibre
2.5 mm , key
brazo lateral D.E. × grosor
9 mm × 1.5 mm
llave de paso diám.
14.5 mm
Descripción general
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
Características y beneficios
  • Comply with DIN 12541
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Glass stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • Glass keys are fully interchangeable
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540 i.e. 0.1mbar l/s-1
  • All side-arms are 100mm in length
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)