Documentos clave
SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SSD106K
Seleccione un Tamaño
1 EA
32,00 €
32,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
32,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
32,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
SSD106K
SciLabware
calibre
6.0 mm , key
llave de paso diám.
14.5 mm
Descripción general
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)