Documentos clave
SLW2115/06M
Pyrex® Weighing scoop
10 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2115/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 2115/06M
L total
100 mm
capacidad
10 mL
Descripción general
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)