Documentos clave
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2115/04M
Seleccione un Tamaño
10 EA
261,00 €
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
261,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 2115/04M
L total
85 mm
capacidad
6 mL
Descripción general
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)