Documentos clave
SLW2115/02M
Pyrex® Weighing scoop
3 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2115/02M
Seleccione un Tamaño
10 EA
238,00 €
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
238,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
pkg of 10
fabricante / nombre comercial
SciLabware 2115/02M
L total
70 mm
capacidad
3 mL
Descripción general
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What's the length of these weigh boats?
    1 respuesta
    1. As listed in the Properties section of the product page, the overall length of the Pyrex weighing scoop is 70 mm.
      ¿Le ha resultado útil?