Documentos clave
SLW1130/14D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1130/14D
Seleccione un Tamaño
10 EA
82,00 €
82,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
82,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
82,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
Joints neck (34)
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
printed trace code
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1130/14D
Altura
145 mm
cuerpo D.E.
85 mm
capacidad
250 mL
cuello D.I.
34 mm
Adaptador
narrow neck
Descripción general
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)