Documentos clave
SLW4980-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4980-25
Seleccione un Tamaño
12 EA
165,00 €
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
165,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neckNARROW-NECK
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 4980-250
Altura
132 mm
cuerpo D.E.
82 mm
capacidad
250 mL
250 mL
cuello D.I.
27 mm
tamaño tapón
27
Adaptador
narrow neck
Descripción general
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)