Documentos clave
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1134/08
Seleccione un Tamaño
5 EA
113,00 €
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
113,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Junta
Joints neck (36)
esterilidad
non-sterile
Características
graduated: no
without cap
baffled
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1134/08
Altura
138 mm
cuerpo D.E.
82 mm
capacidad
250 mL
cuello D.I.
32 mm
Adaptador
narrow neck
Descripción general
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)