Documentos clave
SIK7507-10
Sigma-Aldrich
11-Methacryloyloxyundecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H29O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
320.36
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
Aplicación
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)