Merck
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H2Br2F6
Número de CAS:
Peso molecular:
371.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97%
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
Clave InChI
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of SiKEMIA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)