Merck
540277
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzotrifluoride
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
58,20 €
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
58,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(Br)2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
49-51 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Dibromobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Aplicación
2,5-Dibromobenzotrifluoride (1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene) may be used to synthesize 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde[1] and functionalized alkynyl-substituted (trifluoromethyl)benzenes.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Site-Selective Sonogashira Reactions of 1, 4-Dibromo-2-(trifluoromethyl) benzene: Synthesis and Properties of Fluorinated Alkynylbenzenes.
Reimann S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 36, 8115-8134 (2013)
Highly efficient triarylene conjugated dyes for sensitized solar cells.
Chang YJ and Chow TJ.
Journal of Materials Chemistry, 21(26), 9523-9531 (2011)