Merck
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Sinónimos:
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrF2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514
densidad
1.604 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
Clave InChI
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C