Merck
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
Seleccione un Tamaño
1 G
35,30 €
35,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
35,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18B2N2O8
Peso molecular:
387.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
35,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Clave InChI
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)