Merck
QBD10181
Sigma-Aldrich
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester)
Sinónimos:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-thiaoctadecanoate, Acetyl-S-dPEG4-NHS ester, N-Succinimidyl S-acetyl(thiotetraethylene glycol), Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,50 €
1000 MG
1800,00 €
165,50 €
Precio de catálogo331,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,50 €
1000 MG
1800,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO9S
Número de CAS:
Peso molecular:
421.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
165,50 €
Precio de catálogo331,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(SCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C17H27NO9S/c1-14(19)28-13-12-26-11-10-25-9-8-24-7-6-23-5-4-17(22)27-18-15(20)2-3-16(18)21/h2-13H2,1H3
Clave InChI
RIXCZLCOQODDNF-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester) contains an acetyl-protected thiol on one end of a single molecular weight dPEG® linker and an amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester on the other end. One or more free primary amines on the target molecule can be reacted with dPEG®4-SATA to install a protected thiol connected to the molecule via the dPEG® linker. Three different linker lengths provide precise distance control between the target molecule and the acetyl-protected thiol group. The dPEG® linker imparts water solubility and reduced immunogenicity to the target molecule. Compared to reagents containing only hydrocarbon spacers, dPEG®-containing reagents also reduce aggregation and precipitation of crosslinked proteins. The acetyl group is easily removed by mild chemical deprotection with hydroxylamine hydrochloride, exposing the free thiol, which can then be used to form a disulfide or thiol ether bond to another molecule. Although commonly used with proteins, these reagents are also suitable for any small molecules or peptides with suitable functionalities.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)