Saltar a
8.43785
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
1-Phenylethyl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
70,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-288-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
70,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
212 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
198.5 °F
flash_point_c
92.5 °C