MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
descripción
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Características
fill solution: Gel
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340339
intervalo de medición de la temperatura
0-80 °C
L × diám.
120 mm × 12 mm
cable tamaño
1 m
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)