12237
Titanium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ti in nitric acid (nominal concentration)
Sinónimos:
Titanium ICP Calibration Standard
Seleccione un Tamaño
111,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
111,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1 g/L Ti in nitric acid (nominal concentration)
técnicas
ICP: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable