Documentos clave
MT51302153
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 84 μs/cm, volume 250 mL
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51302153
volumen
250 mL
Aplicación
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for accurate conductivity measurements.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)