Documentos clave
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
Sinónimos:
conductivity calibration standard
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51300170
volumen
250 mL
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña