Merck
M6047
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
COc1ccccc1C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-14-8-4-3-7-12(14)16-10-13(17)11-6-2-5-9-15(11)19-16/h2-10H,1H3
Clave InChI
YEHDMSUNJUONMW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benjawan Wudtiwai et al.
Journal of hematology & oncology, 4, 52-52 (2011-12-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) induces apoptosis in various tumor cells, but does not affect normal cells or human leukemic cells, such as MOLT-4 and U937 cells, which are relatively resistant to TRAIL. Three flavonoids extracted from the rhizome