M49887
1-Methylhydantoin
97%
Sinónimos:
1-Methylimidazolidine-2,4-dione, Dioxy-creatinine, NSC 80560
Seleccione un Tamaño
88,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
88,10 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
156-157 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
Clave InChI
RHYBFKMFHLPQPH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for synthesis of:
- Selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition
- Allosteric glucokinase activators
- Hydantoin derivatives with antiproliferative activity
- Thiohydantoins
- P2X7 receptor antagonists
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?