Merck
M15451
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylindole
5-Methoxy-2-methylindole
99%
Sinónimos:
NSC 63817
Seleccione un Tamaño
1 G
51,50 €
5 G
75,50 €
51,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
51,50 €
5 G
75,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
51,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
86-88 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-6,11H,1-2H3
Clave InChI
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
reactant in preparation of indolylquinoxalines by condensation reactions
reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation
reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst
reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation
reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rebecca R Helm et al.
PloS one, 12(12), e0188601-e0188601 (2017-12-28)
Many animals go through one or more metamorphoses during their lives, however, the molecular underpinnings of metamorphosis across diverse species are not well understood. Medusozoa (Cnidaria) is a clade of animals with complex life cycles, these life cycles can include
Luna Yamamori et al.
Zoological science, 34(3), 173-178 (2017-06-08)
Scyphozoa, Cubozoa and Hydrozoa are classes in the phylum Cnidaria that undergo metagenesis involving a dramatic morphological transition. In Scyphozoa and Cubozoa, when exposed to species- or strain-specific transition-inducing stimuli, asexually reproducing benthic polyps transform into sexually reproducing planktonic medusae.
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña