Documentos clave
GF40571412
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, min. particle size 45 micron
Sinónimos:
W 526010
Seleccione un Tamaño
1 EA
386,00 €
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
386,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 405-714-12
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)