Documentos clave
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Sinónimos:
W 526011
Seleccione un Tamaño
1 EA
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
264,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 087-425-39
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)