Documentos
GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
W 617905
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 299-400-48
Longitud
100 mm
diámetro
5 mm