Documentos clave
GF27383014
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 4mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Sinónimos:
TI010420
Seleccione un Tamaño
10 EA
874,00 €
874,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
874,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
874,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 273-830-14
tamaño × grosor
4 mm × 0.30 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)