Documentos clave
GF21880638
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
TI010300
Seleccione un Tamaño
1 EA
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 218-806-38
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)