Documentos clave
GF23358078
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 200 g, min. particle size 150 micron
Sinónimos:
TI016015
Seleccione un Tamaño
1 EA
811,00 €
811,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
811,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
811,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 233-580-78
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
200 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)