Documentos clave
GF18433964
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), monofilament, diam. 1 mm, L 10 m, condition optical fiber
Sinónimos:
ME305910
Seleccione un Tamaño
1 EA
352,00 €
352,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
352,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
352,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 184-339-64
Longitud
10 m
Diámetro
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)