Documentos clave
GF49756382
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 200 × 250 mm, grade high purity
Sinónimos:
ME303031
Seleccione un Tamaño
1 EA
717,00 €
717,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
717,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
717,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 497-563-82
tamaño
200 × 250 mm
grosor
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)