Documentos clave
GF15982959
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 1 m, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
AL623541
Seleccione un Tamaño
1 EA
361,00 €
361,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
361,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
361,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 159-829-59
Longitud
1 m
bobina anchura
25.4 mm
peso
400 gper meter squared
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)