Documentos clave
GF15903446
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
FP353050
Seleccione un Tamaño
1 EA
314,00 €
5 EA
1190,00 €
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
314,00 €
5 EA
1190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 159-034-46
tamaño
50 × 50 mm
grosor
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)