Documentos clave
GF16293607
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +/-0.3 mm
Sinónimos:
FP353015
Seleccione un Tamaño
1 EA
417,00 €
5 EA
1590,00 €
10 EA
2920,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
417,00 €
5 EA
1590,00 €
10 EA
2920,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 162-936-07
tamaño
50 × 50 mm
grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)