Documentos clave
GF68426141
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 100 g
Sinónimos:
FP306020
Seleccione un Tamaño
1 EA
257,00 €
257,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
257,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
257,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 684-261-41
peso
100 g
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)