Documentos clave
GF08793344
Polyimide
(PI), rod, diam. 38 mm, L 25 mm, grade meldin 7001
Sinónimos:
IM307950
Seleccione un Tamaño
1 EA
483,00 €
5 EA
1960,00 €
483,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
483,00 €
5 EA
1960,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
483,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 087-933-44
Longitud
25 mm
Diámetro
38 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)