Documentos
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinónimos:
IM301536
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
descripción
Backing Material: 0.035mm Copper
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 283-280-25
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable