Saltar a
926841
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene
greener alternative
Alternativa más ecológica
≥97%
Sinónimos:
2-Methyl-1,4-phenylene bis(4-(3-(acryloyloxy)propoxy)benzoate)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H32O10
Número CAS:
Peso molecular:
588.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
58,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C33H32O10/c1-4-30(34)40-20-6-18-38-26-12-8-24(9-13-26)32(36)42-28-16-17-29(23(3)22-28)43-33(37)25-10-14-27(15-11-25)39-19-7-21-41-31(35)5-2/h4-5,8-17,22H,1-2,6-7,18-21H2,3H3
InChI key
ISSYGWIDLYOJEN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and has been enhanced for energy efficiency. 4D printing basically produces zero waste. It holds the promise in the fight against climate change and manufacturing waste. Click here  for more information.
Application
This product can be used in Material Jetting or Vat polymerization 3D printing techniques.
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene is a liquid-crystalline elastomer (LCE) monomer that has been explored as photonically [1][2], chemically [1] or thermally [3] fueled LCE actuator (LCEA) precursor for use in:
  • soft robotics, such as microscopic walkers [2], and self-healable actuators [3];
  • 4d printing ;
  • amplifier reflectors for organic-inorganic perovskite solar-cells [4] or for secure authentication [5].
  • optical sensors for medical applications .
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)