Documentos clave
GF07070835
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, black
Sinónimos:
ST323200
Seleccione un Tamaño
1 EA
205,00 €
10 EA
1440,00 €
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
205,00 €
10 EA
1440,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 070-708-35
tamaño
150 × 150 mm
grosor
2 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)