The Zerostat gun, in theory, may be used in any atmosphere, including inert gases such as argon or nitrogen. Typical vacuum pressure, such as when used in glovebox applications, are not expected to impact the product. However, great caution should be applied when considering use with or in flammable or combustible gases. The effectiveness of the gun in some other atmospheres depends on how readily other gaseous atmosphere ionize, that is, the equivalent to oxygen converting from O2 to O3.
Z108812
Instrumento antiestática Zerostat
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
Sinónimos:
Eliminador de estática
Seleccione un Tamaño
106,00 €
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
106,00 €
En stockDetalles
Productos recomendados
Materiales
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
envase
pkg of 1 ea
tamaño
~4 in. × 6 in.
peso
4.9 oz
Descripción general
Este versátil instrumento es portátil y no requiere pilas, conexión a la red ni recargas. Su esperanza de vida es de + de 50 000 ciclos de compresión (accionado manual).
Cada Zerostat 3 viene con un indicador iónico de prueba para confirmar que la unidad está funcionando de la manera adecuada.
NOTA: el cristal puede verse afectado por la humedad. Esto no es permanente y puede revertirse mediante el secado. Para obtener lo mejor de la unidad, debe conservarse en un entorno seco (lo ideal sería secarlo o simplemente envasarlo con un poco de gel de sílice durante 1 o 2 días). En cuanto el cristal se haya secado, la unidad debería funcionar de nuevo.
Advertencia
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Can I use it in the glovebox (argon)? Can the vacuum in the airlock damage it? Thanks
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Could this device use to remove electrostatic charges in order to weight filters in which are collected particulate matter?
1 respuesta-
Yes, this is one possible application for the anti-static instrument.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Is this product a stand alone device?
1 respuesta-
The Zerostat operates without the need for batteries or an electrical supply. Additionally, it contains no radioactive components, distinguishing it from other antistatic products.
¿Le ha resultado útil?