Merck
F15587
Sigma-Aldrich
Formaldehído solution
37 wt. % in H2O
Sinónimos:
Formalina
About This Item
Fórmula lineal:
HCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
572 °F
concentración
37 wt. % in H2O
impurezas
7-8% methyl alcohol
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
James Larkin et al.
The New England journal of medicine, 373(1), 23-34 (2015-06-02)
Nivolumab (a programmed death 1 [PD-1] checkpoint inhibitor) and ipilimumab (a cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 [CTLA-4] checkpoint inhibitor) have been shown to have complementary activity in metastatic melanoma. In this randomized, double-blind, phase 3 study, nivolumab alone or nivolumab plus
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
Richard Brad Jones et al.
PLoS pathogens, 10(8), e1004287-e1004287 (2014-08-15)
Resting memory CD4+ T-cells harboring latent HIV proviruses represent a critical barrier to viral eradication. Histone deacetylase inhibitors (HDACis), such as suberanilohydroxamic acid (SAHA), romidepsin, and panobinostat have been shown to induce HIV expression in these resting cells. Recently, it