Documentos clave
DWK231720784
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231720784
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
El producto DWK231720784 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
soda-lime glass vial
envase
pkg of 550 ea
fabricante / nombre comercial
231720784
W × L × diam.
11.75 mm × 100 mm × 0.80 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)