Documentos clave
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables
Seleccione un Tamaño
1 EACH
36,60 €
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
36,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Aplicación
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)