Documentos clave
CLS9944515
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 11.0 mL
Sinónimos:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
Seleccione un Tamaño
1000 EA
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
128,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
descripción
bulk packed
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 99445-15
D.E. × L
15 mm × 85 mm
capacidad
11.0 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Single-use culture tubes are convenience packed.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)