Documentos clave
DWK176759
Wheaton® Ampule
Sinónimos:
176759
Seleccione un Tamaño
25 EACH
432,00 €
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EACH
432,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
standard type
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 176759
capacidad
8 mL
diám. × Al
17 mm × 95 mm
Aplicación
Packaging samples and certified standards
Características y beneficios
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)