Documentos clave
Z185019
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 1 mL
Sinónimos:
176792
Seleccione un Tamaño
1 PKG
88,40 €
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
88,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
amber glass
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
volumen
1 mL
Descripción general
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)