Documentos clave
DWK176772
Wheaton® Clear Ampule
Sinónimos:
176772
Seleccione un Tamaño
144 EACH
68,80 €
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
144 EACH
68,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear tube
Características
preconditioned (pre-scored)
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 176772
capacidad
1 mL
diám. × Al
10.5 mm × 67 mm
Aplicación
Packaging samples and certified standards
Características y beneficios
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)