Merck
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-Dichlorodiphenylmethane
97%
Sinónimos:
Benzophenone dichloride
Seleccione un Tamaño
25 G
42,55 €
100 G
301,00 €
42,55 €
Precio de catálogo85,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
42,55 €
100 G
301,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2C(Cl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.12
Beilstein:
1910601
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
42,55 €
Precio de catálogo85,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.605 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
densidad
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge