Merck
D44952
Sigma-Aldrich
Dibutylamine
≥98%
Sinónimos:
N-butylbutan-1-amine
Seleccione un Tamaño
500 G
56,60 €
1.5 KG
145,00 €
56,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
56,60 €
1.5 KG
145,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
506001
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98%
bp:
159 °C (lit.)
presión de vapor:
1.9 mmHg ( 20 °C)
56,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
4.46 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
594 °F
lim. expl.
10 %
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
densidad
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.[1][2]
  • It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.[3]
  • It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1, 2-diaminobenzenes with sec-amines via imine-N-oxides: new syntheses of 2, 3-dihydroquinazolin-4 (1 H)-ones and 1 H-benzimidazoles.
Sriramoju V, et al.
New. J. Chem., 42(5), 3188-3191 (2018)
Concise and versatile multicomponent synthesis of multisubstituted polyfunctional dihydropyrroles.
Zhu Q, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 11(4), 685-696 (2009)
Aqueous hydroxide as a base for palladium-catalyzed amination of aryl chlorides and bromides.
Kuwano R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(18), 6479-6486 (2002)
Simple, efficient catalyst system for the palladium-catalyzed amination of aryl chlorides, bromides, and triflates.
Wolfe J P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(4), 1158-1174 (2000)
Baiyi Xue et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 46(7), 689-695 (2011-07-12)
Characterization of glycosaminoglycans poses a challenge for current analytical techniques, as they are highly acidic, polydisperse and heterogeneous compounds. The purpose of this study is the separation and analysis of a partially depolymerized heparin-like glycosaminoglycan by on-line ion-pairing reversed-phase high-performance