Merck
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylformamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2NCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.23
Beilstein:
2209397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
337 °C/762 mmHg (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
Clave InChI
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest